Learn More
Salicylaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11944791
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
90-02-8, 108-95-2
C7H6O2
122.12
MFCD00003317
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
6998
CHEBI:16008
2-hydroxybenzaldéhyde
OC1=CC=CC=C1C=O
90-02-8, 108-95-2
C7H6O2
122.12
MFCD00003317
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
6998
CHEBI:16008
2-hydroxybenzaldéhyde
OC1=CC=CC=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Salicylaldehyde
Point de fusion -7.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 197.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. (Phenol) (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire 2-(HO)C6H4CHO
Indice de réfraction 1.5720 to 1.5740
Quantité 5 kg
Beilstein 08,31
Merck Index 15,8462
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.