Learn More
Alfa Aesar™ Oxalate de samarium(III) hydraté, REacton™, 99,97 % (REO)
Marque:  Alfa Aesar™ 013176.06
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 14175-03-2 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3288 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 5g
Code produit. 11392268
  • 18.38€ / 5g
Expédition estimée
01-06-2021
Identifiants chimiques
14175-03-2
750.972
IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
121488066
C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm]
C6H26O22Sm2
MFCD00150489
samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
acide oxalique ; samarium ; décahydrate
Spécification
Samarium(III) oxalate hydrate
(REO)
Sm2(C2O4)3·xH2O
UN3288
IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
acide oxalique ; samarium ; décahydrate
121488066
Poudre
Reacton™
14175-03-2
C6H26O22Sm2
MFCD00150489
samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm]
750.972
564.78 (Anhydrous)
99.97%
5g
Vidéos
FDS Documents