Learn More
Thermo Scientific™ Portoir pour échantillons pour bains-marie Precision™
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Marque:  Thermo Scientific™ 5972-0025TC
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Code produit. 15335907
  • 62.80€ / 1 pièce
En stock
Description
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™ .
Rack pour boîtes de Pétri en acier inoxydable
  • Mesure 24,8 × 22,2 × 15,9 cm (9,75 × 8,75 × 6,25 po)
  • Permet de tenir des boîtes de Pétri de 80 x 50 mm ou de 30 x 90 mm
Rack pour tubes à essai en acier inoxydable
  • Mesure 25,4 × 21,6 × 14 cm (10 × 8,5 × 5,5 po)
  • Ouvertures mesurant 2,5 cm² (1 po²)
  • Peut contenir 50 tubes à essai jusqu'à 25 mm, entre 97 et 150 mm de hauteur
Racks pour tubes à essai de microcentrifugeuse
  • Requiert un dispositif de fixation par clip
  • Mesure 127 × 101 × 39 mm (5 × 4 × 1,5 po)
Spécification
Spécification
Demi-portoir pour tubes à essai Nalgene - blanc 16 x 25 mm
Bains-marie universels, à circulation et pour coliformes Precision
Portoir pour tubes à essai
Plastique (acétal)