Learn More
Thermo Scientific™ Portoir pour échantillons pour bains-marie Precision™
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
51.60€ - 449.00€
Produits 14
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
15395897
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3161601
Portoir pour tubes à essai en acier inox
449.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15385897
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3166183
Rack pour boîtes de Pétri en acier inoxydable
352.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15305917
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3166184
Portoir Microfuge, tubes de 0,5 ml (nécessite un clip de fermeture)
261.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15315917
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3166185
Portoir Microfuge, tubes de 1,5 ml (nécessite un clip de fermeture)
257.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15355907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5970-0513TC
Portoir pour tubes à essais complet Nalgene Unwire ; Rouge 72 x 13 mm
71.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15365907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5970-0516TC
Portoir pour tubes à essais complet Nalgene Unwire ; Rouge 72 x 16 mm
70.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15375907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5970-0520TC
Portoir pour tubes à essais complet Nalgene Unwire ; Rouge 40 x 20 mm
71.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15385907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5970-0525TC
Portoir pour tubes à essais complet Nalgene Unwire ; Rouge 40 x 25 mm
74.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15395907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5970-0530TC
Portoir pour tubes à essais complet Nalgene Unwire ; Rouge 24 x 30 mm
77.40€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15305907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5972-0013TC
Demi-portoir pour tubes à essai Nalgene - blanc 36 x 13 mm
51.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15315907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5972-0016TC
Demi-portoir pour tubes à essai Nalgene - blanc 36 x 16 mm
54.10€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15325907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5972-0020TC
Demi-portoir pour tubes à essai Nalgene - blanc 20 x 20 mm
53.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15345907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5972-0030TC
Demi-portoir pour tubes à essai Nalgene - blanc 9 x 30 mm
71.40€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15335907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5972-0025TC
Demi-portoir pour tubes à essai Nalgene - blanc 16 x 25 mm
62.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™ .
Rack pour boîtes de Pétri en acier inoxydable
  • Mesure 24,8 × 22,2 × 15,9 cm (9,75 × 8,75 × 6,25 po)
  • Permet de tenir des boîtes de Pétri de 80 x 50 mm ou de 30 x 90 mm
Rack pour tubes à essai en acier inoxydable
  • Mesure 25,4 × 21,6 × 14 cm (10 × 8,5 × 5,5 po)
  • Ouvertures mesurant 2,5 cm² (1 po²)
  • Peut contenir 50 tubes à essai jusqu'à 25 mm, entre 97 et 150 mm de hauteur
Racks pour tubes à essai de microcentrifugeuse
  • Requiert un dispositif de fixation par clip
  • Mesure 127 × 101 × 39 mm (5 × 4 × 1,5 po)