Learn More
Buerkle™ Mole d’échantillonneur avec poignée et barre
Modèle très robuste doté de forets forgés spécialement renforcés. Pour la détermination des propriétés, de l’humidité et de la structure du sol. La forme des fortes de la mole garantit une friction minimale lors du forage et de l’extraction de la mole du sol. L’effort physique est ainsi réduit au minimum.
Marque: Buerkle™ 5350-1005
316.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.38650kg
Alert:
Veuillez commander les forets séparément !
Description
La forme du foret de la mole garantit une friction minimum lors du forage et de l’extraction de la mole du sol. Sept forets différents sont disponibles, chacun étant conçu pour un type de sol particulier.- Échantillon de sol
- Sept forets différents sont disponibles
Spécification
75 cm |