Learn More
Sable, quartz blanc, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sand, White Quartz |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | SiO2 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | silanedione |
Poids de la formule | 60.08g/mol |