Learn More
Masterflex™ Pinces sanitaires en PVDF
71.95€ - 102.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type | Pince |
Matériau | PVDF |
À utiliser avec (équipement) | Raccord sanitaire |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11719589
|
Masterflex™
31811-02 |
50,8 mm |
75.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11709589
|
Masterflex™
31811-01 |
de 25,4 à 38,1 mm |
71.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15352830
|
Masterflex™
31811-03 |
63,5 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Autoclavables | |
Pince | |
Raccord sanitaire |
1 de chaque | |
PVDF | |
138°C |