Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en santoprène pour pompe
À utiliser en laboratoire et dans des applications médicales.
175.00€ - 738.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | Classe 6 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Santoprène |
Longueur totale (métrique) | 1500 cm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10777871
|
Fisherbrand™
|
3,2 mm | 1,6 mm |
181.00€
15m |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10152081
|
Fisherbrand™
|
1,6 mm | 1,6 mm |
175.00€
15m |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10529211
|
Fisherbrand™
|
4,8 mm | 1,6 mm |
186.00€
15m |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10509561
|
Fisherbrand™
|
4,8 mm | 2,4 mm |
476.00€
15m |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10060091
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 2,4 mm |
580.00€
15m |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10786741
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 1,6 mm |
264.00€
15m |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10203561
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 1,6 mm |
303.00€
15m |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10171411
|
Fisherbrand™
|
9,6 mm | 2,4 mm |
738.00€
15m |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Peut supporter plus de cent cycles d’autoclavage à la vapeur à 134°C
- Peut supporter cinq cycles de stérilisation standard en hôpital à l’aide d’oxyde d’éthylène, sans effets physiques ou chimiques importants
- Peut être stérilisée par rayonnement ionisant de haute énergie
- Stérilisée à des niveaux d’irradiation normaux, 2 Mrad à 3 Mrad
- Peut être utilisée en remplacement de matériaux de pompe traditionnels tels que le néoprène, le butyle et le silicone
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
1500 cm | |
1/boîte |
Classe 6 | |
Santoprène | |
Pompe péristaltique |