Learn More
Sartorius Systèmes de filtration Sartolab™ P20 Plus
Filtrent les solutions de culture tissulaire de façon rapide, économique et fiable. Les systèmes de filtration Sartorius Sartolab™ P20 Plus sont des unités stériles prêtes à l’emploi. La large zone de filtration et la désaération automatique garantissent des débits élevés. Disponibles avec une membrane en PES ou en SFCA, avec différents connecteurs ou avec un préfiltre pour traiter jusqu’à 10 L.
Marque: Sartorius 18058----------D
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Filter tissue culture solutions quickly, economically and reliably. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filter Systems are sterile, ready-to-use units. A large filtration area and automatic de-aeration ensures high flow rates. Available with PES or SFCA membrane, different connectors or with a prefilter to process up to 10L.
La nouvelle façon de garantir une filtration stérile fiable- Unité prête à l’emploi avec une grande surface de filtration (20 cm2) pour une filtration rapide
- Stérilise rapidement et de manière fiable les milieux de culture et solutions aqueuses grâce à des débits optimaux
- Évacue automatiquement tout air piégé par les orifices d’aération protégés grâce à sa membrane en PTFE
- Rapport prix-performance extraordinairement avantageux pour une solution économique
- Le volume filtrable total peut souvent être doublé grâce à un préfiltre en fibre de verre sans liant intégré
- Fabrication de haute qualité ; chaque lot est rigoureusement testé pour assurer la stérilité et l’intégrité
Spécification
Acétate de cellulose sans surfactant | |
Sans préfiltre, cloche de remplissage | |
Luer-Lock / raccord de tuyau | |
Filtration fiable et stérile de solutions de culture de tissu | |
5 bar | |
0,2 μm | |
10/boîte | |
0.9mL |
Stérile | |
USP, classe VI | |
20cm2 | |
3 bar | |
SFCA | |
Système de filtration Sartolab P20 Plus | |
100 ml à 10 L |