Learn More
Sartorius Papiers filtres qualitatifs de grade 1290
Ces papiers filtres qualitatifs sont essentiellement utilisés à des fins analytiques et aux analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est requise. Ils sont résistants à l’humidité et peuvent être utilisés pour la filtration sous vide et sous pression.
16.10€ - 65.50€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Particle Retention | 3 à 5 μm |
Vitesse de filtration | 100 s |
Qualité | 1290 |
Quantité | 100 / boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10002411
|
Sartorius
FT-3-208-240 |
240 mm |
65.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10736092
|
Sartorius
FT-3-208-125 |
125 mm |
20.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10397781
|
Sartorius
FT-3-208-090 |
90 mm |
17.25€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10032361
|
Sartorius
FT-3-208-110 |
110 mm |
16.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en α-cellulose de > 95 %. Teneur en cendres : <0,1 % conformément à la norme DIN 54370. Résistants à l’état humide.Spécification
Disque | |
100 s | |
100 / boîte |
3 à 5 μm | |
1290 | |
0,21 mm |