Learn More
Sartorius Papiers filtres qualitatifs de grade 1291
Ces papiers filtres qualitatifs sont essentiellement utilisés à des fins analytiques et aux analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est requise. Ils sont résistants à l’humidité et peuvent être utilisés pour la filtration sous vide et sous pression.
11.30€ - 65.50€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Particle Retention | 2 à 3 μm |
Vitesse de filtration | 180 s |
Qualité | 1291 |
Quantité | 100 / boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10052431
|
Sartorius
FT-3-209-125 |
125 mm | Disque |
20.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10585891
|
Sartorius
FT-3-209-090 |
90 mm | Disque |
12.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10767432
|
Sartorius
FT-3-209-240 |
240 mm | Disque |
65.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10674522
|
Sartorius
FT-3-209-185 |
185 mm | Disque |
40.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10012411
|
Sartorius
FT-3-209-055 |
55 mm | Disque |
11.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10682582
|
Sartorius
FT-3-209-070 |
70 mm | Disque |
12.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10103901
|
Sartorius
FT-3-209-110 |
110 mm | Disque |
16.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10377401
|
Sartorius
FT-3-209-150 |
150 mm | Disque |
34.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en α-cellulose de > 95 %. Teneur en cendres : <0,1 % conformément à la norme DIN 54370. Résistants à l’état humide.Spécification
Disque | |
180 s | |
100 / boîte |
2 à 3 μm | |
1291 | |
0,16 mm |