Learn More
Sartorius Papiers filtres qualitatifs de qualité 34/N
Cette qualité de papier est généralement utilisée à des fins analytiques et techniques. Il possède un débit rapide en raison de sa structure.
Marque: Sartorius FT-4-478-125
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α > 95 % Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %. Résistants à l’état humide.Specifications
Plié | |
34/N | |
0,2 mm |
4 s | |
100 / boîte | |
125 mm |