Learn More
Sartorius Papiers filtres qualitatifs de qualité 39/N
Cette qualité de papier est généralement utilisée à des fins analytiques et techniques. Il possède un débit rapide en raison de sa structure.
210.00€ - 660.00€
Spécification
Vitesse de filtration | 5 s |
---|---|
Qualité | 39/N |
Épaisseur (métrique) | 0,65 mm |
Diamètre (métrique) | 385 mm |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953010
|
Sartorius
FT-4-483-385 |
Plié |
660.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15992950
|
Sartorius
FT-3-483-385 |
Disque |
210.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en α-cellulose de > 95 %. Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %. Résistants à l’état humide.Spécification
5 s | |
39/N | |
0,65 mm | |
385 mm |