Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Forceps
Forceps à utiliser avec les systèmes Sartoris Combisart
Marque:  Sartorius 16625
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10787431
  • 53.05€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
  • Acier inoxydable
  • Pointe émoussée
  • Peut être passé à la flamme, également autoclavable
Specifications
Specifications
Pinces
Maintien ferme du filtre à membrane
Pointes émoussées
Acier inoxydable
Supports de filtre à vide et système de collecteur
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers