Learn More
Sartorius™ Pistolet de distribution arium™ pour réservoirs de pression 613APV
Pistolet de distribution facile à utiliser, disponible avec support réglable en hauteur ou supports muraux
Marque:  Sartorius™ 613-AMDG1
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 11780176
  • 1025.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
05-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Surface de travail étendue de 3,7 m
  • Disponible avec support réglable en hauteur ou avec supports muraux
  • Conception ergonomique
  • Facilité d’emploi
  • Le filtre stérile peut être connecté
Spécifications techniques :
matériaux :
Support :
Pistolet de distribution en aluminium (anodisé gris) :
Tubulure en plastique, finition blanche : PE
Dimensions sans tubulure [I + H + P] :
Pistolet de distribution avec support :
Pistolet de distribution de 18,5 + 59,5 + 51,0 cm avec support de montage mural : 9,0 + 10,0 + 28,5 cm
Poids sans tubulure :
Pistolet de distribution avec support :
Pistolet de distribution de 5,60 kg avec support de montage mural : 0,46 kg
Spécification
Spécification
Plastique
18.5cm
613 Réservoir de pression APV arium™
Support de paillasse réglable en hauteur
20 x 7,2 x 23,4 po (51 x 18,5 x 59,5 cm)
51 cm
59,5cm
Pistolet de distribution
5.6kg