Learn More
Sartorius™ arium™ Pro ASTM DE TYPE 1 - Système d’eau ultra pure, paillasse
Produisez de l’eau ASTM de type 1 pour des analyses critiques telles que la HPLC, la PCR, la production d’anticorps, la préparation de milieux de culture cellulaire ou l’électrophorèse en ajoutant un système d’eau ultra pure arium™ Pro ASTM DE TYPE 1 à votre laboratoire.
Marque: Sartorius™ H2OBASIC-T
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 17.91000kg
Description
La série arium pro comprend des systèmes flexibles avec des configurations d’appareils qui peuvent être spécialement adaptées aux applications et offrent un rapport coût-bénéfice exceptionnel. Tous les systèmes sont conformes et supérieurs à la qualité de l’eau de type 1 ASTM et garantissent les meilleurs résultats reproductibles. Par heure, un arium pro peut fournir jusqu’à 120 L d’eau ultra-pure avec une conductivité de 0,055 μS/cm (18,2 mégohm/cm à 25°C) et une qualité constante élevée. Lorsqu’un filtre final Sartopore° 2 150est utilisé, arium pro fournit de l’eau ultrapure pratiquement exempte de microorganismes.
- Plusieurs configurations proposées en fonction des besoins de l’application
- Conception intégrée à la paillasse
- Composants optimisés et matériaux de cartouche avec technologie de mise à niveau
- Lampe UV intégrée en option (185/254 nm) pour éliminer les bactéries et les matières organiques ; contrôlée par une surveillance fiable des COT
- Affichage avec fonctions activées par touche et navigation intuitive dans les menus
- Surveillance et affichage des données en temps réel intégrés : conductivité de l’alimentation, consommation totale d’eau, régulateur de pression
- Accès protégé par code PIN aux paramètres de base / au service
- Logement pratique de carte SD
- Le système peut être choisi en fonction du travail quotidien
- Garantit une longue durée de vie et une purification optimale de l’eau
- Une qualité d’eau fiable garantit des résultats reproductibles
- Fonctionnement facile ; aucun manuel d’utilisation requis
- Contrôle optimal du débit d’eau constant et de la qualité constante de l’eau sans coûts supplémentaires
- Empêche les erreurs de fonctionnement de l’utilisateur
- Prend en charge l’enregistrement fiable de données importantes
Spécification
Type 1 | |
120 | |
Moins de 5 pour l’eau du produit ; moins de 50 pour l’eau d’alimentation | |
49,2cm | |
100/240 V | |
2 à 35°C | |
Moins de 1 | |
ASTM | |
100/240V, 50/60 Hz | |
2 à 30°C | |
Moins de 1/ml | |
2 | |
0.055 | |
27 à 29 kg |
18,2 | |
≤2 | |
Moins de 1 CFU/1000 ml | |
35 cm | |
50/60 Hz | |
45,1cm | |
5 à 45°C | |
Applications générales | |
80 % | |
4 à 10 | |
Paillasse | |
130 | |
Adsorption par charbon actif sphérique, déionisation, filtration des particules fines et filtration stérile en option | |
Système de production d’eau de base sur paillasse de base ultra pure Arium™ Pro ASTM de type 1 |