Learn More
Sartorius Kits de détermination de la densité pour balances
À utiliser avec les balances Sartorius pour déterminer la densité des solides et des liquides
Marque:  Sartorius YDK01LP
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 10603932
  • 1230.00€ / 1 pièce
En stock
Description
p style=font-size: 12px;bTous les kits comprennent/b/pul style=font-size: 12px;li2 béchers (7 mm et 55 mm de diamètre)/liliCadre de barre/liliThermomètre avec barre de maintien/liliPlomb en verre/liliTamis pour immerger les échantillons (assemblage de support pour bacs)/liliSupport d’échantillons (assemblage de support pour bacs)/liliPlateforme métallique/li/ulb style=font-size: 12px;Le kit CPA contient/bul style=font-size: 12px;liJoint pour modèles ME/liliDisque de compensation pour modèles ME235S/P, ME254S/lili3 adaptateurs/li/ulb style=font-size: 12px;Les kits Cubis contiennent/bul style=font-size: 12px;liAdaptateur pour modèles LA/LP avec pare-vent pour balance de précision/li/ulb style=font-size: 12px;Le kit ED étendu contient/bul style=font-size: 12px;liAdaptateurs pour modèles LA/LP : 1 avec et 1 sans pare-vent pour balance de précision/liliDisque de compensation pour les modèles LA/LP2300/li/ul
Spécification
Spécification
Balance de précision Extend ED, LA, LP
Détermination de la densité des solides et des liquides
2 béchers (7 mm et 55 mm de diamètre), cadre de barre, thermomètre