Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mLINE™
Réapprovisionner ou configurer une nouvelle station de pipetage. Les multipacks de pipettes Sartorius mLINE™ Multipacks regroupent de façon pratique un ensemble de pipettes mécaniques mLINE avec plateaux pour pointes correspondants et des accessoires utiles. Disponibles en collections de 3, 4 et 5 pipettes avec pointes correspondantes
Marque:  Sartorius LH-725663
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Code produit. 15213593
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Des multipacks pour répondre à tous les besoins
  • Des options abordables pour obtenir un ensemble de pipettes de qualité avec des accessoires utiles
  • Idéal pour le renouvellement d'une collection existante de pipettes ou la mise en place d'une nouvelle station de pipetage
  • Comprend un rack linéaire pour pipettes, un outil d'étalonnage, un ouvre-tube et des bouchons avec code couleur
  • Les collections comprennent jusqu'à cinq volumes différents de pipettes monocanal, de 10 μl à 5 ml ; le conditionnement 3+1 comprend une pipette à huit canaux de 350 μl
Pipettes mécaniques mLINE&trade
  • Excellente ergonomie, performances, précision et sécurité pour le pipetage manuel
  • Nécessite des forces exceptionnellement légères pour l’éjection des pointes et le pipetage
  • Spécialement conçu pour prévenir les microtraumatismes répétés (MTR) lors des pipetages répétitifs
  • Risque de contamination minimisé grâce aux filtres Safe-Cone et à une capacité d’autoclavage complète
  • Augmentation de la sécurité grâce au verrouillage du volume, ce qui empêche les changements accidentels de volume lors du pipetage
Plateaux uniques pour pointes Optifit
  • Conçus pour un montage et une étanchéité optimaux pour une précision et une fiabilité optimales
  • Les pointes sont sans RNase, DNase et endotoxines et sont conformes aux normes ISO 9001 et ISO 13485
  • Matériaux respectueux de l'environnement et entièrement autoclavables pour réduire les déchets
Spécification
Spécification
Combinent des pipettes mLINE et des pointes Optifit pour un pipetage précis et sécurisé
Repetitive Manual Pipetting
mLINE
Pipetage manuel répétitif
4 pipettes avec 4 boîtes de plateaux Optifit
Oui
1
Pipette, boîte de 4
Pipettes : .05 à 10 µl, 10 à 100 µl, 20 à 200 µl, 100 à 1000 µl (une de chaque), boîte de plateau pour pointes Sartorius Optifit : 0.2 à 10 µl, 0.5 à 200 µl, 10 à 1000 µl (une de chaque), support linéaire