Learn More
Sartorius Pointes de pipettes sans filtre Optifit
S’adaptent parfaitement sur les pipettes Sartorius et assurent une excellente étanchéité pour une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les pointes de pipettes sans filtre Sartorius Optifit incluent un emballage à code couleur permettant d’associer aisément la pointe à la pipette Sartorius appropriée.
Marque: Sartorius 790200
83.58 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.07100kg
Description
S’adaptent parfaitement sur la pipette Sartorius et assurent une excellente étanchéité pour une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Le codage couleur des plateaux pour pointes vous permet de trouver facilement la pipette Sartorius de couleur correspondante.- Fabriquées dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8.
- Le matériau des pointes, des plateaux et des racks (PP) est recyclable à 100 %
- Les racks entièrement autoclavables (121º, 20 min) peuvent être réutilisés avec les pointes de recharge
- Emballage en plastique étanche à l’air pour une pureté maximale - L’emballage est un déchet ordinaire
- Les boîtes à rabat s’ouvrent et se ferment facilement d’une seule main
- Les codes couleur des plateaux de pointes permettent de retrouver facilement les pipettes correspondantes
- Certifié sans RNase, DNase ni endotoxines par numéro de lot.
- Les nouvelles étiquettes pour racks indiquent le volume de la pointe, le type de pointe et le numéro de lot.
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
0,5 à 200 mu;l | |
Non stérile | |
2,007 in | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Autoclave à 121°C | |
Jaune | |
Optifit™ |
Sans filtre | |
Autoclavables | |
5,1cm | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Portoir | |
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus | |
Polypropylène |