Learn More
Sartorius Pipette électronique 12 canaux PICUS™
Réduit le risque de microtraumatisme répété. La pipette électronique 12 canaux Sartorius PICUS™ garantit les résultats les plus fiables et les plus précis grâce à son concept de moteur CC avancé et au contrôle intégré des erreurs.
1860.00€ - 2055.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Nombre de canaux | 12 |
Gamme de produits | PICUS™ |
Programmabilité | Oui |
Type | Pipette électronique |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Incréments | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Incréments | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12617854
|
Sartorius
735491 |
Rouge | 50 à 1200 μL | 1μL | 1,00 à 0,20 |
1930.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13223029
|
Sartorius
735421 |
Gris | 0,2 à 10 μL | 0,02μL | 3,00 à 0,50 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13476368
|
Sartorius
735461 |
Orange | 10 à 300 μL | 0,2μL | 1,00 à 0,20 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13233029
|
Sartorius
735441 |
Jaune | 5 à 120 μL | 0,1μL | 1,50 à 0,20 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Cette pipette électronique petite et légère assure une posture de travail optimale et un pipetage confortable. La nouvelle conception ergonomique protège contre les MTR (microtraumatismes répétés) et allège la charge de travail lors des longues séries de pipetage. Obtenez des résultats plus fiables grâce à une technologie nouvelle génération et à un système de contrôle des erreurs.- Permet d’éviter les microtraumatismes répétés (MTR) grâce à sa légèreté, sa conception ergonomique et à l’éjection de la pointe électronique
- Garantit les résultats les plus fiables et les plus précis grâce à son concept de moteur CC avancé et au contrôle intégré des erreurs
- Permet de gagner du temps grâce au réglage extrêmement rapide à une main, au suivi unique intégré des microplaques et à la programmation facile
- Molette de réglage pour faire défiler les menus, régler le volume et contrôler le pipetage manuel
- Nombreux modes de pipetage dans une interface conviviale comprenant des emplacements de mémoire pour les programmes favoris
- L’outil unique de suivi assiste le travail sur microplaques en association avec les modes pipetage, pipetage inversé et distribution multiple
- Possibilité de réglage pour 1 point, 2 points et 3 points
- Entretien facile des parties inférieures grâce aux informations BPL intégrées au logiciel pour la maintenance et l’étalonnage
- Filtres Safe-Cone dans tous les modèles de >10 μl pour éviter toute contamination
- Parties inférieures autoclavables pour tous les modèles (à l’exception du modèle de 1200 μl)
- Compatible avec les systèmes de chargement pour pipettes électroniques, le support de chargement pour une pipette et le carrousel de chargement pour quatre pipettes
- Option de chargement direct avec le câble micro USB
Spécification
Autoclavable | |
PICUS™ | |
Pipette électronique | |
Pièce |
12 | |
Oui | |
Ergonomique | |
2 ans |