Learn More
Sartorius Concentrateurs par centrifugation inverse Vivaspin™ Filtrate
Éliminent les protéines des échantillons difficiles à filtrer, même du sang total. Les concentrateurs par centrifugation inverse Sartorius Vivaspin™ Filtrate effectuent une ultrafiltration par centrifugation dans la direction de la force centrifuge pour une préparation rapide et simple d’ultrafiltrats sans protéines. Membranes en PES et CTA pour 5 000 à 300 000 Daltons MWCO.
96.25€ - 123.00€
Spécification
Jetable | Reusable |
---|---|
Type de filtre | Centrifugal Ultrafiltration |
Volume d’échantillon | 0.5 to 2.5 mL |
Stérilité | Non-sterile |
À utiliser avec (application) | Ultrafiltration par centrifugation à petit volume d’échantillons biologiques |
Code produit | Marque | MWCO | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10323731
|
Sartorius
13239----------E |
10 000 Da | Triacétate de cellulose |
123.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10139470
|
Sartorius
13229----------E |
5000 Da | Triacétate de cellulose |
123.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10212131
|
Sartorius
13249----------E |
20 000 Da | Triacétate de cellulose |
113.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10778821
|
Sartorius
13279----------E |
300 000 Da | PES |
123.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10333731
|
Sartorius
13269----------E |
100 000 Da | PES |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11785525
|
Sartorius
13209----------E |
Kit de démarrage : 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 Da, 3 de chaque | Triacétate de cellulose, PES |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Unité prête à l’emploi pour l’ultrafiltration par centrifugation de petits volumes- Séparent les protéines des substances à faible poids moléculaire dans des échantillons biologiques
- Le processus de concentration par centrifugation inverse empêche le blocage prématuré du filtre
- La conception unique peut être utilisée dans les rotors à angle fixe ou à godets oscillants acceptant des tubes standards de 15 ml
- L’ultrafiltration de 90 % du volume d’échantillon d’origine est généralement effectuée en quelques 30 minutes environ
- L’ultrafiltrat est collecté dans le tube d’insertion du flotteur, où il est accessible sans enlever le tube
- L’étude de la liaison médicament
- La détermination des métabolites dans le sérum
- L’élimination des protéines des échantillons sanguins
- Le nettoyage des liposomes
- La suppression de virus
Spécification
Reusable | |
0.5 to 2.5 mL | |
Ultrafiltration par centrifugation à petit volume d’échantillons biologiques | |
12/boîte | |
93 mm |
Centrifugal Ultrafiltration | |
Non-sterile | |
2 000 x G (rotor à angle fixe) ; 2 500 x G (rotor à godets oscillants) | |
0,5 à 2,5 mL | |
14 mm |