Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose
Associe une structure de pore uniforme à un débit et un taux d’adsorption élevés. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Sartorius™ sont parfaitement adaptés aux kits de diagnostic. Les filtres hydrophiles non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
Marque:  Sartorius™ 11306--47------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.00700kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 10018070
  • 132.00€ / 100 pièces
En stock, prêt à être expédié : 5
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander qu’à hauteur du stock disponible. Pour plus d'informations, appelez le service clientèle au 0388 671414
Alert:
Les filtres en nitrate de cellulose sont très inflammables. Leur point d’éclair est d’environ 200°C. Gardez toujours ces filtres séparés par les disques de papier intercalaire fournis avec les filtres.
Description
Description
Combines uniform pore structure with high flow and adsorption rates. Sartorius™ Cellulose Nitrate Membrane Filters are excellently suited for diagnostic kits. Non-sterile, hydrophillic filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
  • Les filtres en nitrate de cellulose associent des débits élevés à une adsorption non spécifique élevée
  • Rétention précise des particules et taux de capture d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
  • Très avantageux pour les kits de diagnostic et compatibles avec les solutions aqueuses, les hydrocarbures et plusieurs autres solvants organiques
  • Les filtres sont dotés d’une structure de pores uniforme et sont disponibles dans une variété de diamètres et de tailles de pores
    • Taille des pores : 0,45 µm, 0,65 µm, 0,8 µm, 1,2 µm, 3,0 µm, 5 µm et 8 µm
    • Les plus grandes tailles de pores (8 µm,5 µm, 3 µm) sont utiles pour la rétention cellulaire et le préfiltrage
    • La taille des pores de 0,45 est idéale pour le prélèvement et la filtration des particules
    • Diamètres : 13, 25, 37, 47, 50, 90 et 100 mm (0,5 à 3,9 po)
  • Les filtres non quadrillés peuvent être stérilisés par autoclave (humidité) à 121°C, par oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons γ à 25 kGy
  • L’étiquette de boîte indique le type, la quantité, le diamètre, la taille des pores et le numéro de lot
Spécification
Spécification
Oui (humide)
Nitrate de cellulose
Non stérile
Nitrate de cellulose
Blanc
2.4bar
Membrane
0,45 mu;m
11306
47 mm
100/boîte
130 micro;m
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • CN membrane_ 0.45 µm_ 47 mm, 100 pcs
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P230-Maintenir humidifié avec .
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P372-Risque d'explosion en cas d'incendie.
  • P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
  • P370+P380-En cas d'incendie: évacuer la zone.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitrogen in nitrocellulose