Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose
Associe une structure de pore uniforme à un débit et un taux d’adsorption élevés. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux kits de diagnostic. Les filtres hydrophiles non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
Marque:  Sartorius 11304--47------N
167.46 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 10634751
  • 207.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Alert:
Les filtres en nitrate de cellulose sont très inflammables. Leur point d’éclair est d’environ 200°C. Gardez toujours ces filtres séparés par les disques de papier intercalaire fournis avec les filtres.
Description
Description
Associe une structure de pore uniforme à un débit et un taux d’adsorption élevés.Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux kits de diagnostic.Les filtres hydrophiles non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
  • Les filtres en nitrate de cellulose associent des débits élevés à une adsorption non spécifique élevée
  • Rétention précise des particules et taux de capture d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
  • Très avantageux pour les kits de diagnostic et compatibles avec les solutions aqueuses, les hydrocarbures et plusieurs autres solvants organiques
  • Les filtres sont dotés d’une structure de pores uniforme et sont disponibles dans une variété de diamètres et de tailles de pores
    • Taille des pores : 0,45 μm, 0,65 μm, 0,8 μm, 1,2 μm, 3,0 μm, 5 μm et 8 μm
    • Les plus grandes tailles de pores (8 μm,5 μm, 3 μm) sont utiles pour la rétention cellulaire et le préfiltrage
    • La taille des pores de 0,45 est idéale pour le prélèvement et la filtration des particules
    • Diamètres : 13, 25, 37, 47, 50, 90 et 100 mm (0,5 à 3,9 po)
  • Les filtres non quadrillés peuvent être stérilisés par autoclave (humidité) à 121°C, par oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons γ à 25 kGy
  • L’étiquette de boîte indique le type, la quantité, le diamètre, la taille des pores et le numéro de lot
Spécification
Spécification
Autoclavables (humides)
Blanc
Nitrate de cellulose
0,8 μm
200 ml/min
100 / boîte
11304
1.4bar
Membrane
Nitrate de cellulose
Non stérile
Hydrophile
130 μm
47 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • CN membrane, 0.8 µm, 47 mm, 100 pcs
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P230-Maintenir humidifié avec .
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P372-Risque d'explosion en cas d'incendie.
  • P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
  • P370+P380-En cas d'incendie: évacuer la zone.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .