Learn More
Sartorius Balance de précision Cubis™ MSE sans pare-vent
Pour les utilisateurs qui doivent peser avec la plus haute précision, mais avec des exigences moins complexes en termes de processus de pesée et de gestion de données.
3263.00€ - 9143.00€
Spécification
Interface d’automatisation | Touches |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO, FDA / USP, GxP |
Type de connexion | RS-232 25 broches, RS-232 9 broches, Bluetooth, port PS/2 compris |
Type d’affichage | LCD |
Comprend | Adaptateur secteur, housse de protection, manuel |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15883430
|
Sartorius
MSE14202S-000-D0 |
14202S | 14,2 kg | 10 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10460295
|
Sartorius
MSE8202S-000-D0 |
8202S | 8,2 kg | 10 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15543775
|
Sartorius
MSE8202S-000-D0 |
8202S | 8,2 kg | 10 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11848531
|
Sartorius
MSE10202S-000-D0 |
10202S | 10,2 kg | 10 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10556085
|
Sartorius
MSE12201S-000-D0 |
12201S | 12,2 kg | 100 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10288214
|
Sartorius
MSE8201S-000-D0 |
8201S | 8,2 kg | 100 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10534945
|
Sartorius
MSE6202S-000-D0 |
MSE6202S | 6,2 kg | 10 mg | 1 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10207744
|
Sartorius
MSE6202P-000-D0 |
MSE6202P | 1,5/3/6,2 kg | 10/20/50 mg | 1 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10004574
|
Sartorius
MSE5201S-000-D0 |
MSE5201S | 5,2 kg | 10 mg | 0,8 sec |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10647065
|
Sartorius
MSE4202S-000-D0 |
MSE4202S | 4,2 kg | 10 mg | 0,8 sec |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10339844
|
Sartorius
MSE1202S-000-D0 |
MSE1202S | 1,2 kg | 10 mg | 0,8 sec |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10676865
|
Sartorius
MSE2202S-000-D0 |
MSE2202S | 2,2 kg | 10 mg | 0,8 sec |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les balances à plateau MSE font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de seconde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte.
- Offre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes
- Un temps de mesure court entraîne un gain de temps — pour chaque mesure
- Format standard avec fonction de mise à niveau motorisée automatique : offre un support précieux pour toujours garder la balance à niveau
- Sont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique
- Q-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée
- Interfaces, telles que : Bluetooth™ (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option
- Plateau de pesée en acier inox sans pare-vent
- Protection contre la poussière et l’eau
- Offre une large sélection d’accessoires pour des options étendues
- Taille du plateau : 206 x 206 mm (sauf pour le modèle 5202S, dont les dimensions sont de 140 x 140 mm)
- Grand écran LCD à contraste élevé avec touches clairement structurées pour une activation précise des fonctions
- Guidage par menu simple avec des messages courts
- Fourni de série avec les interfaces de communication USB et RS232C à 25 broches intégrées
- Parfait pour les utilisateurs qui ont besoin de peser avec la plus grande précision, mais qui ont des exigences d’application / de communication moins complexes
- Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation nette/totale, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), totalisation, calculs
Spécification
Touches | |
RS-232 25 broches, RS-232 9 broches, Bluetooth, port PS/2 compris | |
Adaptateur secteur, housse de protection, manuel | |
Assisté | |
Carré | |
Balance de précision | |
20,6cm | |
100/240 V | |
1 A |
ISO, FDA / USP, GxP | |
LCD | |
54 | |
Métal coulé sous pression, acier inox | |
5 à 40deg;C | |
2 ans | |
20,6cm | |
7 W | |
50/60 Hz |