Learn More
Sartorius™ balance Cubis Essential 220g/0.01mg
Le choix idéal pour les utilisateurs ne souhaitant pas effectuer d’opérations complexes et exigeant avant tout un système de pesée ultra-précis. Les balances semi-micro Sartorius Cubis Essential présentent une technologie de système de pesée monolithique robuste pour des mesures fiables.
Marque:  Sartorius™ MSE225S-ED15
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 15.20000kg
Code produit. 15334278
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Description
Description
Caractéristiques
  • Grand écran Cubis MSE à cristaux liquides à contraste élevé
  • Guidage par menu simple avec des messages courts
  • Touches structurées de manière claire pour une activation précise des fonctions
  • Prise en charge logicielle pour un nivellement rapide
  • Étalonnage simple avec isoCAL (étalonnage interne automatique / fonction de réglage)
  • Plateaux de pesée rectangulaires de grandes dimensions
  • Interfaces de données : USB et RS232C ; 3 ports en option disponibles comme éléments accessoires (Bluetooth, PS/2, RS232C)
  • Choisissez parmi 13 balances Cubis Lab haut de gamme préconfigurées, y compris les balances semi-micro, analytiques, de précision et haute capacité.
Pare-vent
  • Les modèles semi-micro et analytiques (14-559-000, 001, 002) sont dotés de pare-vent à haute stabilité mécanique et  de portes mobiles silencieuses à ouverture et fermeture faciles.
  • Pas de cadre gênant pour un accès sans entrave au plateau de pesée.
  • Protection contre les interférences électrostatiques grâce à un revêtement conducteur
Applications
Conversion d’unités, étalonnage automatique isoCAL / fonction de réglage, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), calculs, moyennes, formulation net / total, pesée en pourcentage, comptage,
totalisation.
Spécification
Spécification
85mm
Slotted weighing pan; separate electronics box
85 mm
MSE225S-ED15
0.01 mg
≤ 6 sec.
≤ 0.1mg
0-60g: 0.015mg; 60-220g: 0.025mg