Learn More
Sartorius Préfiltres en fibre de verre (GF) ultras épais
Préfiltres en fibre de verre, préfiltres en profondeur pour des plus grands volumes entièrement filtrables dans le domaine de la clarification et de la filtration stérile.
Marque: Sartorius 13440--50------Q
332.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les trois filtres en fibre de verre sont principalement utilisés comme préfiltre en profondeur, placés directement au-dessus d’un filtre à membrane, le diamètre du préfiltre spécifié pour le support devant être sélectionné. Les diamètres supérieurs pénètreraient sous la bague d’étanchéité du support et occasionneraient des fuites. Le type standard 13400 contient un liant acrylique. Il présente une capacité de charge de particules élevée, mais pour les liquides très sales, le type plus épais 13430 peut être plus efficace. Le type 13440 est sans liant et plus fin, recommandé pour la préfiltration de solutions relativement propres telles que les milieux de culture tissulaire. Une filtration en série peut s’avérer nécessaire pour les liquides difficiles à filtrer tels que le sérum.
Spécification
Autoclavable | |
Net Filter | |
Filtration Systems | |
0,7 μm | |
Non stérile | |
Préfiltration de solutions propres telles que des milieux de culture de tissu | |
Hydrophile | |
500°C | |
0,44 mm | |
1,96 in |
blanc | |
Disque | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
120 mL | |
4,1 à 4,4 s | |
13440 | |
932°F | |
0,017 in | |
Glass Microfiber Filter | |
5 cm |