Learn More
Sartorius Préfiltres en fibre de verre (GF) ultras épais
Préfiltres en fibre de verre, préfiltres en profondeur pour des plus grands volumes entièrement filtrables dans le domaine de la clarification et de la filtration stérile.
155.00€ - 503.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | Disque |
Matériau | Microfibre de verre borosilicaté |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Débit | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Débit | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10312172
|
Sartorius
13430-130------K |
5,1 in | 13 cm | 348 à 490 ml/min | 13430 |
181.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15932480
|
Sartorius
13430-124------K |
4,88 in | 12,4 cm | 348 à 490 ml/min | 13430 |
155.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10632582
|
Sartorius
13430-127------K |
5 in | 12,7 cm | 348 à 490 ml/min | 13430 |
162.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10017920
|
Sartorius
13440--50------Q |
1,96 in | 5 cm | 4,1 à 4,4 s | 13440 |
503.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les trois filtres en fibre de verre sont principalement utilisés comme préfiltre en profondeur, placés directement au-dessus d’un filtre à membrane, le diamètre du préfiltre spécifié pour le support devant être sélectionné. Les diamètres supérieurs pénètreraient sous la bague d’étanchéité du support et occasionneraient des fuites. Le type standard 13400 contient un liant acrylique. Il présente une capacité de charge de particules élevée, mais pour les liquides très sales, le type plus épais 13430 peut être plus efficace. Le type 13440 est sans liant et plus fin, recommandé pour la préfiltration de solutions relativement propres telles que les milieux de culture tissulaire. Une filtration en série peut s’avérer nécessaire pour les liquides difficiles à filtrer tels que le sérum.
Spécification
Autoclavables | |
Disque | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
500deg;C |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
Préfiltration de solutions propres telles que des milieux de culture de tissu | |
932°F |