Learn More
Sartorius Entonnoirs pour Combisart™
Entonnoirs en acier inoxydable réutilisables pour dénombrement microbien et comptage des particules.
112.00€ - 475.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10243541
|
Sartorius
6981063 |
Entonnoirs pour Combisart™ ; Type : Couvercle d’entonnoir ; Volume : 100 ml ; comprend : Petit port d’air central |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10446741
|
Sartorius
6981002 |
Entonnoirs pour Combisart™ ; Type : Entonnoir ; Volume : 500 ml ; Comprend : Pince de verrouillage |
475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spécialement conçus pour une utilisation dans l’assurance qualité microbiologique, ces trois supports de filtres ne sont différents que par leur capacité
- Les entonnoirs réutilisables sont dotés d’une pince de verrouillage spécial qui simplifie le positionnement et le retrait du filtre à membrane, garantissant ainsi un verrouillage sécurisé
- Pour la traçabilité, chaque entonnoir à filtre possède un numéro de série individuel