Learn More
Sartorius Support de filtre à vide en verre
Assemblés sur des flacons ou des collecteurs à vide
Marque: Sartorius 16307
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Assemblés sur des flacons ou des collecteurs à vide
- Filtre à écran revêtu de PTFE
- Entrée/sortie du connecteur : 15 mm de diamètre extérieur
- Zone de filtration : 12,5 cm²
- Domaine d’application : Préparation d’échantillons analytiques, filtration stérile
Spécification
Verre | |
12,5 cm2 | |
Support de filtre à vide en verre | |
250 mL | |
1,5 cm |
Verre | |
À l’unité | |
250 ml | |
250 mL |