Learn More
Sartorius Support de filtre à vide en verre
Assemblés sur des flacons ou des collecteurs à vide
486.00€ - 606.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Zone de filtration | 12,5 cm2 |
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10150921
|
Sartorius
16316 |
4,7 ou 5 cm | 0,25 ml |
606.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10718781
|
Sartorius
16307 |
1,5 cm | 250 ml |
486.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Assemblés sur des flacons ou des collecteurs à vide
- Filtre à écran revêtu de PTFE
- Entrée/sortie du connecteur : 15 mm de diamètre extérieur
- Zone de filtration : 12,5 cm²
- Domaine d’application : Préparation d’échantillons analytiques, filtration stérile
Spécification
Verre | |
12,5 cm2 | |
À l’unité |