Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose non stériles quadrillés : Taille des pores : 0,45 μm
aucune valeur
Marque:  Sartorius 13906--47------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 10189320
  • 128.00€ / 100 pièces
En stock
Description
Si les plaques de gélose ou les tampons absorbants à humidifier avec un milieu de culture liquide sont utilisés à la place des ensembles de pulpe de milieux nutritifs, le filtre à membrane (ester de cellulose) en nitrate de cellulose Sartorius est recommandé. Les filtres à membrane doivent bien évidemment être exempts de microbes. À cette fin, ils peuvent être bouillis ou autoclavés. Ces membranes sont proposées dans un choix de trois couleurs différentes adaptées à l’application de test spécifique et offrent un fond à contraste élevé aux colonies ou aux particules. Ces filtres à membrane sont conformes aux normes suivantes : ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780. En outre, ils ont été fabriqués pour une utilisation spécifique conjointe avec les ensembles de tampons nutritifs Sartorius conformément à de nombreuses réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA. Toutes les membranes sont faites en nitrate de cellulose (ester de cellulose), un matériau assurant une rétention efficace, un débit élevé et une croissance optimale des colonies. La grille imprimée divise la zone de filtration en 130 carrés, mesurant chacun 3,1 x 3,1 mm et facilite le comptage, en particulier pour les numérations plus importantes de bactéries et les micro-colonies, sans pour autant affecter la croissance.
  • Taux de récupération exceptionnels pour les microorganismes
  • 0,45 μm sont conformes à la norme ISO 7704
  • Trois couleurs différentes disponibles
  • Conception : Diamètre : 25, 47 ou 50 mm, blanc, gris ou vert et quadrillé
  • Test de promotion de la croissance selon la norme ISO 7704 : aucune amélioration ou inhibition par les lignes de grille, aucune amélioration ou inhibition due aux substances extractibles chimiques
Spécification
Spécification
Blanc
Filtre à membrane
Nitrate de cellulose
Non stérile
Vert
47 mm
Oui
Nitrate de cellulose
0,45 μm
Pour comptage de colonie, contrôle de stérilité, comptage de particules, microscopie
100/paquet
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H222-rosol extrêmement inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose