Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose non stériles quadrillés : Taille des pores de 0,45 μm
aucune valeur
75.16€ - 737.63€
Spécification
Matériau Nitrate de cellulose
Taille de pore 0.45μ m
Stérilité Non
À utiliser avec (application) Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Couleur Diamètre (métrique) externe Quantité (nb par boîte) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Diamètre (métrique) externe Quantité (nb par boîte) Prix Quantité et disponibilité  
11730866 Afficher les documents Sartorius™
13006--47------R
Blanc 47mm 1,000/boîte 737.63€
1000 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
10786781 Afficher les documents Sartorius™
13006--50------N
Gris 50mm 100/boîte 106.71€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-03-2020
Ajouter au panier
10164081 Afficher les documents Sartorius™
13806--47------R
Green 47mm 1,000/boîte 737.63€
1000 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
10403141 Afficher les documents Sartorius™
13806--50------N
Green 50mm 100/boîte 106.71€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
10355031 Afficher les documents Sartorius™
13806--50------R
Green 50mm 1,000/boîte 737.63€
1000 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
10633711 Afficher les documents Sartorius™
13906--50------N
Blanc 50mm 100/boîte 106.71€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
10007380 Afficher les documents Sartorius™
13906--50------R
Blanc 50mm 1,000/boîte 737.63€
1000 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
10363441 Afficher les documents Sartorius™
11406--25------N
Blanc 25mm 100/boîte 75.16€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-03-2020
Ajouter au panier
10588091 Afficher les documents Sartorius™
11406--47------N
Blanc 47mm 100/boîte 124.32€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-03-2020
Ajouter au panier
11730856 Afficher les documents Sartorius™
11406--47------R
Blanc 47mm 1,000/boîte 735.56€
1000 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
10739281 Afficher les documents Sartorius™
13006--25------N
Gris 25mm 100/boîte 78.32€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-03-2020
Ajouter au panier
10189320 Afficher les documents Sartorius™
13906--47------N
Blanc 47mm 100/boîte 107.74€
100 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Si les plaques de gélose ou les tampons absorbants à humidifier avec un milieu de culture liquide sont utilisés à la place des ensembles de pulpe de milieux nutritifs, le filtre à membrane (ester de cellulose) en nitrate de cellulose Sartorius est recommandé. Les filtres à membrane doivent bien évidemment être exempts de microbes. À cette fin, ils peuvent être bouillis ou autoclavés. Ces membranes sont proposées dans un choix de trois couleurs différentes adaptées à l’application de test spécifique et offrent un fond à contraste élevé aux colonies ou aux particules. Ces filtres à membrane sont conformes aux normes suivantes : ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780. En outre, elles ont été fabriquées pour une utilisation conjointe avec les ensembles de pulpe de milieux nutritifs Sartorius conformément à des nombreuses réglementations et recommandations internationales : pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux denrées alimentaires, réglementations relatives à l’eau minérale, directives relatives aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC et recommandations de l’industrie agroalimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA. Toutes les membranes sont en nitrate de cellulose (ester de cellulose), un matériau qui garantit une rétention efficace à des débits élevés et une croissance optimale des colonies. La grille imprimée divise la zone de filtration en 130 carrés, mesurant chacun 3.1 × 3.1 mm et facilite le comptage, en particulier pour les numérations plus importantes de bactéries et les micro-colonies, sans pour autant affecter la croissance.
  • Les taux de récupération exceptionnels pour les microorganismes
  • de 0.45 μm sont conformes à la norme ISO 7704
  • Trois couleurs différentes disponibles
Conception
Diamètre : 25, 47 ou 50 mm, blanc, gris ou vert et quadrillé
Test de stimulation de croissance conforme à la norme ISO 7704
  • Aucune amélioration ou inhibition par les lignes de quadrillage
  • Aucune amélioration ou inhibition due aux substances extractibles chimiques
Spécification
Spécification
Nitrate de cellulose
0.45μ m
Non
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie