Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillées : 0,2 μm
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique de routine. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillés Sartorius™ de 0,2 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles noires. Ils sont destinés au comptage de colonies, analyses de particules et à la microscopie. La taille de pores de 0,2 μm est validée par le BCT. Disponibles en deux diamètres et quantités différentes.
Marque: Sartorius 11407--50----ACN
129.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23270" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique de routine.Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillés Sartorius de 0,2 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles noires. Ils sont destinés au comptage de colonies, aux analyses de particules et à la microscopie.La taille de pores de 0,2 μm est validée par le BCT.Disponibles en deux diamètres et en deux quantités différentes.
Filtres stériles emballés individuellement pour un contrôle qualité strict- Préstérilisés par irradiation aux rayons gamma à 25 kGy
- Prêts à l’emploi pour une préparation accélérée
- L’emballage individuel préserve les filtres restants dans les boîtes ouvertes de toute contamination
- L’identification du filtre et le numéro de lot sont imprimés sur chaque pochette individuelle
- Fabriqués conformément aux normes ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780
- Chaque membrane est vérifiée pour s’assurer que :
- Elle n’est aucunement endommagée
- Elle est correctement positionnée et ne risque pas de glisser sous la bordure scellée
- Elle est exempte de toute particule
- Chaque pochette comporte des caractères alphanumériques lisibles
- Rétention précise des particules et taux de récupération d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
- Les filtres en nitrate de cellulose (ester de cellulose mixte) associent des débits élevés à une croissance optimale de la colonie
- Le quadrillage noir divise la surface de filtration en 130 carrés et offre un contraste des couleurs net
- Permet le comptage et l’identification aisés et fiables des colonies et des particules
- N’affecte pas la croissance des bactéries et des micro-colonies
- Les filtres de 0,2 μm sont la norme pour la filtration stérile et sont validés par le test d’exposition aux bactéries (BCT)
- Disponibles en diamètres de 47 et 50 mm (1,9 ou 2,0 po.)
Spécification
Blanc | |
0,2 μm | |
Pour comptage de colonie ; contrôle de stérilité ; comptage de particules ; microscopie | |
Hydrophile | |
50 mm |
Nitrate de cellulose | |
Stérile | |
Noir | |
100 / boîte |
Sécurité et traitement
- X100 MB NC STER GRIDDED 50MM 0,2 µ
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose