Learn More
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillées : 0,2 μm
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique de routine. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillés Sartorius™ de 0,2 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles noires. Ils sont destinés au comptage de colonies, analyses de particules et à la microscopie. La taille de pores de 0,2 μm est validée par le BCT. Disponibles en deux diamètres et quantités différentes.
Marque:  Sartorius 11407--50----ACR
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11770856
  • 910.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 01-07-2024
Description
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration microbiologique de routine.Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillés Sartorius de 0,2 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles noires. Ils sont destinés au comptage de colonies, aux analyses de particules et à la microscopie.La taille de pores de 0,2 μm est validée par le BCT.Disponibles en deux diamètres et en deux quantités différentes.
Filtres stériles emballés individuellement pour un contrôle qualité strict
  • Préstérilisés par irradiation aux rayons gamma à 25 kGy
  • Prêts à l’emploi pour une préparation accélérée
  • L’emballage individuel préserve les filtres restants dans les boîtes ouvertes de toute contamination
  • L’identification du filtre et le numéro de lot sont imprimés sur chaque pochette individuelle
  • Fabriqués conformément aux normes ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780
  • Chaque membrane est vérifiée pour s’assurer que :
    • Elle n’est aucunement endommagée
    • Elle est correctement positionnée et ne risque pas de glisser sous la bordure scellée
    • Elle est exempte de toute particule
    • Chaque pochette comporte des caractères alphanumériques lisibles
Membranes en nitrate de cellulose de haute qualité
  • Rétention précise des particules et taux de récupération d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
  • Les filtres en nitrate de cellulose (ester de cellulose mixte) associent des débits élevés à une croissance optimale de la colonie
  • Le quadrillage noir divise la surface de filtration en 130 carrés et offre un contraste des couleurs net
    • Permet le comptage et l’identification aisés et fiables des colonies et des particules
    • N’affecte pas la croissance des bactéries et des micro-colonies
  • Les filtres de 0,2 μm sont la norme pour la filtration stérile et sont validés par le test d’exposition aux bactéries (BCT)
  • Disponibles en diamètres de 47 et 50 mm (1,9 ou 2,0 po.) 
Spécification
Spécification
Blanc
0,2 μm
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie
Hydrophile
50 mm
Nitrate de cellulose
Stérile
Noir
1000 / boîte
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P230-Maintenir humidifié avec .
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P372-Risque d'explosion en cas d'incendie.
  • P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.