Learn More
Sartorius Filtres à membrane en acétate et nitrate de cellulose non stériles, à bords hydrophobes
aucune valeur
Marque:  Sartorius 13101--47------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 10717432
  • 209.00€ / 100 pièces
En stock
Description
Les membranes à bords hydrophobes sont principalement utilisées pour le comptage de colonies et le contrôle de stérilité de solutions contenant des substances dotées de caractéristiques antibiotiques. Les bords hydrophobes évitent la pénétration de toute substance inhibitrice de croissance dans la zone de serrage de la membrane dans laquelle elle ne peut pas être rincée et la substance risque d’inhiber la croissance microbienne pendant l’incubation.
Les membranes sont disponibles dans trois matériaux :
  • Nitrate de cellulose (ester de cellulose) : garantit une rétention efficace ainsi que des débits élevés et une croissance optimale des colonies
  • Acétate de cellulose : associe des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles
  • Cellulose régénérée : associe une excellente stabilité chimique et thermique à des propriétés d’adsorption très faibles
Spécification
Spécification
Blanc
8 μm
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie
Hydrophobe
47 mm
Nitrate de cellulose
Non stérile
Noir
100 / boîte
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P230-Maintenir humidifié avec .
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P372-Risque d'explosion en cas d'incendie.
  • P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
  • P370+P380-En cas d'incendie: évacuer la zone.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrogen in nitrocellulose