Learn More
Sartorius Supports de filtres en ligne
Conçus pour une utilisation dans des applications sous pression dans des procédés de filtration par lots ou en continu. Les supports de filtres en ligne Sartorius sont disponibles en polycarbonate pour une compatibilité avec de nombreuses filtrations de laboratoire simples ou en acier inoxydable pour une compatibilité avec les liquides et les gaz agressifs.
515.00€ - 626.00€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Support de filtre Millex Inline |
Code produit | Marque | Matériau | Diamètre (métrique) de la membrane | Pression max. | Connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Diamètre (métrique) de la membrane | Pression max. | Connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10114431
|
Sartorius
16251 |
Acier inoxydable avec joint torique en silicone (21 + 2 mm) | 25 mm (préfiltre de 20 mm pour la filtration de liquides uniquement) | 5 bar (72,5 psi) | Raccords pour tuyau souple DN 10 |
515.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10379680
|
Sartorius
16508----------B |
Polycarbonate, avec joint torique en silicone (40 + 5 mm) | 50 mm (préfiltre de 40 ou 42 mm) | 7 bar (101,5 psi) | M 12 + 1 filetage femelle |
626.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Support de filtre en ligne en polycarbonate- La base en forme de cloche protège le filtrat d’une contamination tout en le laissant s’écouler dans un récepteur
- Le dessus transparent permet de vérifier visuellement le placement du joint torique
- Volume mort très faible et excellente résistance à la pression
- Réglage de la densité en un simple serrage manuel
- Peut être connecté à une pompe péristaltique ou à un récipient sous pression
- Pour une utilisation avec les filtres de 50 mm (préfiltre de 40 ou 42 mm)
- Stérilisation par autoclave (max. 121°C)
- Poids : 83 g
- Garantit l’étanchéité du raccord de tuyau et du support sans anneaux d’étanchéité
- D’autres connecteurs s’adaptent au support sur les pompes ou les vannes de réduction ou sur les réservoirs de pression
- Les surfaces polies spéciales permettent un nettoyage et un rinçage aisés
- L’acier inoxydable robuste a un long cycle de vie et est compatible avec les matériaux agressifs
- Pour une utilisation avec des filtres à membrane de 25 mm (préfiltre de 20 mm pour la filtration de liquides)
- Stérilisation par autoclave (max. 134°C) ou par chaleur sèche (max 180°C)
- Poids : 170 g
Spécification
1 de chaque | |
Support de filtre Millex Inline |