Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre grade MGC sans liant
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.
34.70€ - 240.00€
Spécification
Résistance à l’air | 51 mbar |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | Disque |
Matériau | Microfibre de verre borosilicaté |
Particle Retention | 1,2 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11710436
|
Sartorius
FT-3-1103-185 |
18,5 cm |
145.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10718012
|
Sartorius
FT-3-1103-150 |
15 cm |
240.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10430472
|
Sartorius
FT-3-1103-110 |
11 cm |
140.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10602772
|
Sartorius
FT-3-1103-125 |
12,5 cm |
170.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10235421
|
Sartorius
FT-3-1103-100 |
10 cm |
119.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10480082
|
Sartorius
FT-3-1103-090 |
9 cm |
111.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10154041
|
Sartorius
FT-3-1103-055 |
5,5 cm |
66.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10564571
|
Sartorius
FT-3-1103-070 |
7 cm |
74.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10103982
|
Sartorius
FT-3-1103-050 |
5 cm |
58.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10144041
|
Sartorius
FT-3-1103-047 |
4,7 cm |
56.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10612602
|
Sartorius
FT-3-1103-025 |
2,5 cm |
34.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15982860
|
Sartorius
FT-3-1103-021 |
2,1 cm |
34.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Applications : Analyse des matières solides en suspension dans les eaux usées selon la norme EN 872.Spécification
51 mbar | |
Disque | |
1,2 μm | |
66 s | |
932°F à 1022°F | |
0,009 in |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
Non stérile | |
MGC | |
500°C à 550°C | |
0,25 mm |