Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre grade MGD sans liant
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.
Marque: Sartorius FT-3-1104-240
Informations supplémentaires : Poids : 0.27100kg
Description
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.Spécification
18.5mbar | |
Disque | |
2,7 μm | |
18 s | |
MGD | |
500°C | |
0,53 mm | |
24 cm |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
Non stérile | |
Idéaux pour les analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage | |
932°F | |
0,02 in | |
9,4 in |