Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre grade MGF sans liant
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.
Marque:  Sartorius FT-3-1105-150
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10111191
  • 685.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-10-2023
Description
Exemples d’applications : Clarification des solutions protéiques, test pour la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP).
Spécification
Spécification
145 mbar
Disque
0,7 μm
185 s
MGF
500°C
0,4 mm
15 cm
Blanc
Microfibre de verre borosilicaté
Non stérile
Analyses critiques où les impuretés peuvent être éliminées du filtre par lavage
932°F
0,015 in
5,9 in