Learn More
Sartorius Filtres pour seringues haut débit Minisart™ : Stérile
Avec filtre à membrane en PES pour un excellent débit et un grand volume filtrable. Les filtres pour seringues haut débit Sartorius Minisart™ stériles permettent une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux. Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.
Marque: Sartorius 16533--------GUK
217.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.37530kg
Description
Avec filtre à membrane en PES pour un excellent débit et un grand volume filtrable.Filtres pour seringues à haut débit Sartorius Minisart™ :stériles permettent une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux.Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.
Filtres haut débit pour une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux. Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi avec membrane en PES offrent un excellent débit et un grand volume filtrable. Pour une stérilisation rapide des volumes et une praticité maximale pour l’utilisateur. Les unités prêtes à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.Spécification
Jaune foncé | |
Hydrophile | |
PES | |
Stérile | |
Pour une filtration stérile et fiable de volumes petits à moyens | |
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS) | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
50°C | |
28 mm |
Stérilisation par radiation gamma, conditionnement individuel | |
PES | |
0,45 μm | |
6,2 cm2 | |
0,15 mL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
Lot de 50 | |
Filtres pour seringues haut débit |