Learn More
Sartorius Filtres pour seringues haut débit Minisart™ : Stérile
Avec filtre à membrane en PES pour un excellent débit et un grand volume filtrable. Les filtres pour seringues haut débit Sartorius Minisart™ stériles permettent une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux. Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.
Marque:  Sartorius 16553----------K
197.46 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.36900kg
Code produit. 10796472
  • 257.00€ / 50 pièces
En stock
Description
Avec filtre à membrane en PES pour un excellent débit et un grand volume filtrable.Filtres pour seringues à haut débit Sartorius Minisart™ :stériles permettent une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux.Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.
Filtres haut débit pour une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux. Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi avec membrane en PES offrent un excellent débit et un grand volume filtrable. Pour une stérilisation rapide des volumes et une praticité maximale pour l’utilisateur. Les unités prêtes à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.
Spécification
Spécification
Violet
Hydrophile
PES
Stérile
Pour une filtration stérile et fiable de volumes petits à moyens
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS)
Luer-Lock mâle
50°C
28 mm
Stérilisation à l’OEt
PES
0,1 μm
6,2 cm2
0,15 mL
Raccord Luer-Lock femelle
Lot de 50
Filtres pour seringues haut débit