Learn More
Sartorius Filtre pour seringue Minisart™ NY, stérile
Filtre les échantillons aqueux et les échantillons à base de solvants avec une praticité maximale. Le filtre pour seringues Sartorius Minisart™ NY, stérile, est idéal pour une filtration rapide de petits volumes. Ces unités prêtes à l’emploi offrent des débits élevés à faible pression d’entrée pour une filtration stérile rapide à l’aide d’une seringue standard.
Marke:  Sartorius 17845--------ACK
208.18 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Weitere Details : Poids : 0.31500kg
Artikelnummer. 11738154
  • 245.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Les filtres pour seringues Minisart™ NY sont parfaits pour une filtration stérile rapide et l’élimination des particules. Chaque unité de filtration prête à l’emploi est testée à 100 % lors de la fabrication afin d’assurer qualité et fiabilité.
  • Des filtres faciles à manipuler peuvent être montés sur une seringue standard
  • Doté d’une membrane en nylon hydrophile (polyamide) avec des pores de 0,2 μm pour une filtration stérile
  • Chaque filtre en polypropylène de 25 mm de diamètre est optimisé pour une préparation fiable des échantillons
  • Les filtres conditionnés individuellement sont préstérilisés à l’aide d’oxyde d’éthylène
Spezifikation
Spezifikation
Opaque
Seringue standard
0,2 μm
4,5 cm2
0,15 mL
Raccord Luer Lock femelle
4,5 bar
121 °C pendant 30 min.
25 mm
Oui
PA
Stérile
Pour une filtration rapide de petits volumes d’échantillons aqueux et à base de solvants
Polypropylène
Raccord Luer-Slip mâle
50 / boîte
Filtre pour seringue
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote