Learn More
Sartorius Filtres à membrane en polyamide (nylon)
Recommandés pour la filtration de l’eau pour éliminer les particules ; les solutions et les solvants aqueux pour la détermination analytique. Les filtres à membrane en polyamide (nylon) Sartorius sont des filtres blancs non stériles sans grilles. Choisissez parmi deux tailles de pores en quatre diamètres. Conditionnés en vrac pour des économies d’espace et de coûts.
Marque:  Sartorius 25007--47------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10037940
  • 193.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Alert:
Leur adsorption non spécifique élevée, qui peut entraîner la perte de substances importantes (par exemple à partir de solutions de culture tissulaire), limite leur application. Pour ce type de solutions, les filtres à membrane à faible adsorption, en CA et PES, sont préférables.
Description
Description
Recommandé pour la filtration de l’eau pour éliminer les particules ; les solutions et les solvants aqueux pour la détermination analytique.Les filtres à membrane en polyamide (nylon) Sartorius sont des filtres blancs non stériles sans grilles.Choisissez parmi deux tailles de pores en quatre diamètres.Conditionnés en vrac pour des économies d’espace et de coûts.
  • Membranes hydrophiles avec une adsorption non spécifique relativement élevée (BSA 100 μg/cm²)
  • Résistance chimique aux solutions alcalines et aux solvants organiques
  • Idéalement recommandés pour les applications suivantes :
    • Hautement recommandés pour l’isolement de Legionella
    • Élimination des particules dans des solutions aqueuses et des solvants pour analyse, comme la HPLC
    • Filtration stérile de solutions aqueuses et de solvants
  • Disponibles en plusieurs options :
    • Taille de pores de 0,2 et 0,45 μm
    • Diamètres de 13, 25, 47 et 90 mm
  • Peuvent être stérilisées par autoclavage à 121° ou 134°C ou à l’oxyde d’éthylène
  • Conditionnés en vrac dans des boîtes de 100 (boîtes de 25 pour les filtres de 90 mm)
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
PA (nylon)
0,2 μm
15 ml/min
Hydrophile
115 μm
47 mm
3.2bar
Membrane
Nylon
Non stérile
Recommandé pour la filtration de l’eau pour éliminer les particules ; les solutions et les solvants aqueux pour la détermination analytique.
100 / boîte
Filtre à membrane