Learn More
Sartorius Filtres à membrane en polyamide (nylon)
Recommandés pour la filtration de l’eau pour éliminer les particules ; les solutions et les solvants aqueux pour la détermination analytique. Les filtres à membrane en polyamide (nylon) Sartorius sont des filtres blancs non stériles sans grilles. Choisissez parmi deux tailles de pores en quatre diamètres. Conditionnés en vrac pour des économies d’espace et de coûts.
Marque: Sartorius 25006--47------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Alert:
Leur adsorption non spécifique élevée, qui peut entraîner la perte de substances importantes (par exemple à partir de solutions de culture tissulaire), limite leur application. Pour ce type de solutions, les filtres à membrane à faible adsorption, en CA et PES, sont préférables.
Description
Recommandé pour la filtration de l’eau pour éliminer les particules ; les solutions et les solvants aqueux pour la détermination analytique.Les filtres à membrane en polyamide (nylon) Sartorius sont des filtres blancs non stériles sans grilles.Choisissez parmi deux tailles de pores en quatre diamètres.Conditionnés en vrac pour des économies d’espace et de coûts.
- Membranes hydrophiles présentant un taux d’adsorption non spécifique relativement élevé (BSA 100 μg/cm²)
- Résistance chimique aux solutions alcalines et solvants organiques
- Idéalement recommandés pour les applications suivantes :
- Fortement recommandés pour l’isolement de Legionella
- Élimination de particules de solutions aqueuses et de solvants pour l’analyse, comme l’HPLC
- Filtration stérile de solutions aqueuses et de solvants
- Disponibles sous la forme de diverses options :
- Porosités de 0.2 à 0.45 μm
- Diamètres de 13, 25, 47 et 90 mm
- Possibilité de stérilisation par autoclavage à 121° ou 134°C ou à l’oxyde d’éthylène
- Conditionnés en vrac dans des boîtes de 100 (pour les filtres de 90 mm, boîtes de 25)
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Polyamide (Nylon) | |
0.45μm | |
35mL/min. | |
Hydrophilic | |
115 μm | |
47 mm |
2.3bar | |
Membrane Filter | |
Nylon | |
Non-sterile | |
Recommended for particle removing filtration of water; aqueous solutions and solvents for analytical determination. | |
100/boîte | |
Membrane Filter |