Learn More
Sartorius Balances pour pesée analytique Practum™
Obtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale. Les balances pour pesée analytique Sartorius Practum™ disposent d’une conception de boîtier innovante et d’une nacelle de pesée solide pour faciliter le pesage et optimiser la connectivité lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsoft™ Excel™ ou l’imprimante.
2600.00€ - 2910.00€
Spécification
Interface d’automatisation | Écran tactile |
---|---|
Certifications/Conformité | EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1 |
Type de connexion | Mini USB |
Précision affichage | 0,1 mg |
Comprend | Chambre de pesée analytique, adaptateur secteur universel, |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13522990
|
Sartorius
PRACTUM224-1S |
220 g | 0,1 mg | 224 | 4 s |
2910.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13532990
|
Sartorius
PRACTUM124-1S |
120 g | 0,1 mg | 124 | 4 s |
2740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16343086
|
Sartorius
PRACTUM64-1S |
60 g | 0,1 mg | 64 | 2 s |
2600.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Obtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale.Les balances pour pesée analytique Sartorius Practum™ disposent d’une conception de boîtier innovante et d’une nacelle de pesée solide pour faciliter le pesage et optimiser la connectivité lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsoft™ Excel™ ou l’imprimante.
- Ne payez que pour ce dont vous avez réellement besoin
- Des lectures homogènes avec une reproductibilité exceptionnelle et une protection contre les surcharges pour de nombreuses années de fiabilité
- Le verrouillage du superviseur empêche toute modification involontaire des paramètres
- Transférez rapidement et facilement les données de votre balance vers une imprimante ou un ordinateur grâce à la technologie Plug & Play
- Le pare-vent robuste et ergonomique résiste à des routines de pesée rigoureuses effectuées par différents utilisateurs
- L’instrument peut être complètement démonté pour en faciliter le nettoyage
Spécifications
- Contrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage
- Unités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Protection inviolable : verrouillage du superviseur
- Choix de la langue : anglais, français, espagnol
- Verrou anti-vol : verrou Kensington ou verrouillage avec câble ou chaîne
- Pesée sous la balance : Oui
- Sortie : Mini-USB
- Puissance : 100 - 240 V (universel)
Applications
Pesée, densité, pourcentage, pesée de contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables
Spécification
Écran tactile | |
Mini USB | |
Chambre de pesée analytique, adaptateur secteur universel, | |
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression | |
50°F à 86°F | |
Balance analytique | |
8,5 in | |
9 cm | |
8,22 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
4,5 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |
EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1 | |
0,1 mg | |
Indicateur de niveau manuel en verre avec bulle d'air | |
±0,1 mg | |
10°C à 30°C | |
2 ans | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
9,92 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |