Learn More
Sartorius™ Balances à plateau Practum™
Des valeurs constantes et une répétabilité exceptionnelle
Marque:  Sartorius™ PRACTUM1102-1S
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Code produit. 13572990
  • 1100.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Includes: Adaptateur d’alimentation universel, câble de données USB, enveloppe protectrice, guide d’applications
Description
Description
Conception de boîtier novatrice et nacelle de pesée robuste pour faciliter les pesées. Connectivité lors du transfert des résultats vers la feuille de calcul Microsoft™ Excel™ ou l’imprimante YDP40
  • Ne payez que pour ce dont vous avez réellement besoin.
  • Obtenez des résultats professionnels avec cet instrument de pesée de classe mondiale.
  • Valeurs constantes, reproductibilité excellente et protection contre la surcharge pour plusieurs années de fiabilité
  • Le verrou superviseur permet d’éviter toute modification involontaire des réglages.
  • Transférez rapidement et facilement les données de votre balance vers une imprimante ou un ordinateur grâce à la technologie “Plug & Play”.
  • Le pare-vent solide et ergonomique supporte des routines de pesée rigoureuses par plusieurs utilisateurs.
  • L’instrument peut être complètement démonté pour un nettoyage plus pratique.
Caractéristiques
  • Contrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage
  • Unités de pesée : g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Protection anti-sabotage : verrou superviseur
  • Choix des langues : anglais, espagnol, français
  • Protection antivol : verrou Kensington ou verrouillage avec câble ou chaîne
  • Pesée sous la balance : oui
  • Sortie : mini-USB
  • Alimentation : 100-240 V (universel)
Applications
Pesée ; Densité ; Pourcentage ; Pesée de contrôle, maintien du pic, comptage ; Conditions instables
Spécification
Spécification
1.1 kg
0.2 A
36 cm
32 cm
Adaptateur d’alimentation universel, câble de données USB, couvercle de protection, guide d’applications
±0.03g
1102
1.5 s
100/240 V
3.1kg
18 cm
Carat, grain, milligramme, livre, once, pennyweight, gramme, once troy, kilogramme
Écran graphique couleur
Balance de précision
Mini-USB
0.01 g
50/60 Hz
Manuel
0.01 g
Gold, Die-cast Metal, Stainless Steel
10 à 30°C
2 W
21.5cm
100/240 V, 50/60 Hz
2 ans
Vidéos
Documentation
Documents techniques