Learn More
Sartorius Q-Apps pour balances de laboratoire Cubis™ MSA
Applications individuelles téléchargeables pouvant être adaptées à vos procédures d’exploitation spécifiques
105.00€ - 515.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Balances de laboratoire Cubis MSA |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15380824
|
Sartorius
YAPP01 |
UserCal V1 |
105.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15350824
|
Sartorius
YAPP02 |
USP V2 |
206.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15337682
|
Sartorius
YAPP03 |
Backweigher Light V1 |
515.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sartorius a étendu la fonction des balances de laboratoire Cubis MSA avec Cubis Individual, ce qui permet de télécharger et d’intégrer facilement des applications spécifiques, appelées Q-Apps, directement vers la balance par l’intermédiaire d’une carte SD. Q-Apps guide les utilisateurs étape par étape tout au long de flux de travail de pesée spécifiques, ce qui assure une conformité complète avec les procédures d’exploitation standard écrites (SOP). Le processus de documentation peut également être automatisé grâce à une connectivité directe avec un système de pointe afin de réduire le temps consacré à la documentation des résultats. Par conséquent, les Q-Apps augmentent considérablement l’efficacité et la fiabilité du processus de pesée, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent précieux pour les laboratoires.
- Téléchargez n’importe quelle Q-App standard à partir du Sartorius App Center, transférez-la à l’aide d’une carte SD vers une balance Cubis MSA et essayez gratuitement pendant 30 jours
- Les flux de travail peuvent être exécutés indépendamment à l’aide de la balance et ne nécessitent pas de connexion directe à l’ordinateur ou à un logiciel externe (middleware)
- Soyez assuré(e) du respect de vos SOP à tout moment
- Attribution de licence facile : des étapes rapides suffisent à recevoir le code d’activation pour une utilisation permanente d’une Q-App
- Connectez-vous facilement et échangez également des données avec des systèmes de gestion de l’information de laboratoire de haut niveau pour mieux contrôler la gestion des échantillons et des données
- Une variété de solutions pour les processus de pesée de laboratoire typiques sont disponibles en tant qu’applications Q standard
- Si vous faites face à une tâche de pesée qui ne peut pas être effectuée par l’une des Q-Apps standard, une Q-App spéciale peut être personnalisée pour toute tâche de pesée spécifique ; contactez votre représentant Fisher pour plus de détails
- UserCal V1 : routine de calibrage définissable par l’utilisateur avec des poids externes
- USP V2 : détermination de la plage de fonctionnement conformément au chapitre 41 de l’USP
- Backweigher Light V1 : application de pesée différentielle avec numérotation automatique des échantillons (100 échantillons max.)
- Backweigher Light V2 : Pesée différentielle par lots et numérotation automatique des échantillons / lots (5 x 100 échantillons max.)
- Backweigher Light V3 : Application de pesée différentielle avec un ID d’échantillon individuel (alphanumérique)
- Pipette Check Light V1 : vérification/calibrage des pipettes à piston avec un volume fixe ou variable selon les tolérances ISO 8655
- Tablet Checker V1 : application de vérification de comprimés selon les normes de pharmacopée
- Residual Dirt Analysis : détermination gravimétrique des saletés résiduelles conformément à la norme VDA19, avec un ID d’échantillon individuel (alphanumérique)
Spécification
Balances de laboratoire Cubis MSA |