Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 1289
Ces papiers filtres qualitatifs sont essentiellement utilisés à des fins analytiques et aux analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est requise. Ils sont résistants à l’humidité et peuvent être utilisés pour la filtration sous vide et sous pression.
Marque: Sartorius FT-3-207-070
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
En pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en α-cellulose de > 95 %. Teneur en cendres : <0,1 % conformément à la norme DIN 54370. Résistants à l’état humide.Spécification
Disque | |
20 s | |
100 / boîte | |
70 mm |
8 à 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |