Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 292
Ces papiers filtres sont particulièrement adaptés aux analyses qualitatives exigeant une faible teneur en cendres.
Marque:  Sartorius FT-3-205-500
Informations supplémentaires : Poids : 1.17100kg
Code produit. 15972890
  • 162.00€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 22-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Linters de coton pur ou linters de coton avec pâte raffinée
  • Aucun additif, tels que les agents de résistance à l’état humide
Spécification
Spécification
500 mm
292
100 / boîte
Disque
5 à 8 μm
0,18 mm