Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 392
Ces papiers filtres sont utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Ils sont fabriqués à partir de linters de coton 100 % avec une teneur en α-cellulose de > 98 % et sont lavés à l’acide pour rendre les papiers sans cendres et atteindre une grande pureté.
Marque:  Sartorius FT-3-105-125
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10597621
  • 41.70€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spezifikation
Spezifikation
Rouge
5 à 8 μm
392
0,17 mm
Disque
50 s
100 / boîte
125 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote